Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Fluoride Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Fluor 1.000 mg/li vatten (from NaF) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Artikel nummer : (1.09869.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Fluor 1.000 mg/li vatten (from KF)
UOM:  1 * 1 Ampoul
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Fluoride 1000 mg/l in water standardfaktor för jon kromatografi
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   (F in H2O)
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   FLUORIDE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD SO 1 * 100 ml
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Fluoride standard solution, 10 mg/l F- in water
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Fluoride standard solution, 2 mg/l F- in water
Artikel nummer : (HACH2797149)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM:  1 * 500 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 12
  1  2  Nästa 