Du sökte efter: Nitrite Standards
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (72586-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Nitrite standard solution, 40,0 mg/L NO₂-N, Supelco®, Innehåller: NaNO₂ in H₂O, För testkit: 1.00609
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: (NO₂ in H₂O).
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Nitrit (in N) standardlösning, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: NaNO₂ i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (1.19899.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Nitrit standardlösningen, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (458092J)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: NO₂ in H₂O.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Nitrit standardlösningen, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: NaNO₂ i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Nitrit standardlösningen, Specpure®, 1000 mg/l
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Nitrit standardlösningen, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Nitrit-kväve standardlösning, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Artikel nummer : (PROOVHG-INO2-500)
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other...
UOM: 1 * 500 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom