Du sökte efter: Sulphate Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Na₂SO₄ in H₂O
Artikel nummer : (1.19813.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (1.09872.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Titrisol® standards are traceable to standard reference material from NIST.
UOM: 1 * 1 Ampoul
Artikel nummer : (79735-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Sulphate in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (88091.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: K₂SO₄ i H₂O, Applikation: Farmaceutiska standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (88090.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: K₂SO₄ i H₂O, Applikation: Farmaceutiska standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, 1000 mg/L, VWR®, Innehåller: Na₂SO₄ i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: K₂SO₄ in H₂O.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, Specpure®, 1000 mg/l
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: This standard solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and technique...
Artikel nummer : (662-0848)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: Sulfat standardlösningen, Orion™, 0,1M
UOM: 1 * 475 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom