Du sökte efter: Phosphate Standards
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.09870.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Phosphate standard, Titrisol® , Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Ampoul
Leverantör: Merck
Beskrivning: Phosphorus (total) standard solution, 0,400 mg/L PO₄-P, Supelco®, Matris: H₂O, För testkit: 1.14848; 1.14543
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Fosfat (as P)standardfaktor 1,000 mg/l, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: KH₂PO₄ i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (1.19898.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Fosfat standardlösningen, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (95924-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: P as phosphate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Fosfat standardfaktor, 1000 mg/l, VWR®, Innehåller: NH₄H₂PO₄ i H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: PO₄ in H₂O.
Artikel nummer : (88089.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Fosfat standardlösningen, 500 mg/l, VWR®, Matris: H₂O, Applikation: Farmaceutiska standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Fosfat standardlösningen, Specpure®, 1000 mg/l
Artikel nummer : (HONCE3039-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Fosfat standardfaktor, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Fosfat standardfaktor, 1000 mg/l, Matris: H₂O
Artikel nummer : (PROOVHG-IPO4-500)
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
UOM: 1 * 500 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom