Du sökte efter: Ammonium Standards
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: NH₄Cl in H₂O
Artikel nummer : (1.19812.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammoniak, 1 000 (mg/l), Certipur®, Supelco®, Applikation: Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (09685-250ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Applikation: ISE-kalibrering, Kromatografi standarder, Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 250 mL
Artikel nummer : (89503-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (631825-1EA)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matris: D₂O (99.9 atom % D)
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Innehåller: NH₄Cl in H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Innehåller: NH₄Cl in H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (88084.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standardlösning, , 250 mg/L, VWR®, Matris: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standardlösning, , 1000 mg/L, VWR®, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (35560.AE)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (HONCE3001-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium-Nitrogen standardlösning, 1.000 mg/l NH4 (as N) in water standard för jon kromatografi, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (662-0383)
Leverantör: WTW
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (REGEICCS01)
Leverantör: REAGECON
Beskrivning: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom