Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (6)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Antimony Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in 7% hydrochloric acid (from Sb2O3) Certipur® standardfaktor för ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  Merck
Benämning:   Antimon 1.000 mg/l 2 M saltsyra (from Sb2O3) Certipur® standard for AAS
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Sb in HNO₃ 2% tr. tartaric acid
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Antimony standard solution, 1,000 mg/l Sb in 5% nitric acid with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM® standard for AAS
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Antimon 10.000 mg/l i lösning salpetersyra med spår av vinsyra (from Sb) ARISTAR® standardfaktor för ICP-MS
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   Antimony standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
UOM:  1 * 50 g
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   ANTIMONY, PLASMA STANDARD SOLUTION, SPEC 1 * 100 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   ANTIMONY, AAS STANDARD SOLUTION, SPECPUR 1 * 500 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 25
  1  2  3  4  Nästa