Du sökte efter: Arsenic Standards
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 0,5 M HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (75016-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: Nitric acid dil., Applikation: ICP-MS standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.70303.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 2-3% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.09939.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 1 Ampoul
Artikel nummer : (SUPL01969-100ML-F)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder, ICP standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Arsenic Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Arsenik, Matris: 2-5% HNO₃, Applikation: ICP-MS standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: As in HNO₃ 2 to 5%.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: As in HNO₃ 2 to 5%.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, VWR®, Arsenik, Matris: 2% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (5718.0100)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Arsenic Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Matris: 2% KOH, Applikation: AAS standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Arsenic Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Arsenic Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (HACH1457142)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Standard solution for accuracy checks in arsenic determinations.
UOM: 1 * 100 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom