Du sökte efter: Boron Standards
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (18822-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Boron Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: <0.5% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Bor, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (5722.0100)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Boron Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matris: 2% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.70307.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: H₃BO₃ in water.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Bor, Matris: H₂O/tr.NH₄OH, Applikation: ICP-MS standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: <1% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: H₂O, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matris: <1% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
Artikel nummer : (42435.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
UOM: 1 * 50 g
Artikel nummer : (14227.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Boron Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
UOM: 1 * 50 g
Artikel nummer : (PERCN9303760)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Boron Standard, 1000 mg/L, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 125 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom