Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (3)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Cesium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Benämning:   Cesium standard solution, 1,000 mg/l Cs in 0.5 M nitric acid (from CsNO3) Certipur® standard for AAS
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  Merck
Benämning:   Cesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (from CsNO3) Certipur® standardfaktor för ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   CsNO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Cesium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra AVS TITRINORM® standard for AAS
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   [EN]CAESIUM 1000 PPM FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   CsNO₃ in HNO₃ 2 - 5%
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Cesium 1000 mg/l in water standardfaktor för jon kromatografi
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   Cesium standard solution, 1,000 mg/l Cs in 5% nitric acid (from Cs2CO3) Specpure® standardfaktor för ICP
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa