Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (2)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Gallium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Gallium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra (from Ga(NO3)3) Certipur® standardfaktor för ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Ga in HNO₃
UOM:  1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Ga in HNO₃ 2 - 5%
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   [EN]GALLIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Gallium 1.000 mg/l i utspädd salpetersyra AVS TITRINORM® standard for AAS
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   Gallium standard solution, 10,000 mg/l Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (from Ga) Specpure® standardfaktor för ICP
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivning:   N/A
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Alfa Aesar
Beskrivning:   Gallium standard solution, 1,000 mg/l Ga in 5% nitric acid with hydrochloric acid (max. 1%) (from Ga) Specpure® standardfaktor för ICP
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa 