Du sökte efter: Potassium Standards
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 0,5 M HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (53337-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: H₂O/tr HNO₃, Applikation: Standard, Kromatografi standarder, Standarder för jonkromatografi
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.70342.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 2-3% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: KNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Artikel nummer : (1.70377.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, 10000mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 2-3% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (611913-1EA)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, Potassium fluoride solution, 0.2 M in water, D2O 10 %, Supelco®
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Potassium Standard, 10 ppm, VWR®, Kalium, Matris: 2-5% HNO₃, Applikation: ICP-MS standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: KNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Kalium, Matris: 2% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (1.09924.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 1 Ampoul
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Kalium, Matris: H₂O, Applikation: Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (458302A)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: K in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (5774.0100)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Potassium Standard, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (458222B)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: K in H₂O tr.HNO₃.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Potassium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Artikel nummer : (42448.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Potassium Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
UOM: 1 * 50 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom