Du sökte efter: Lutetium Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Lu₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Artikel nummer : (1.70330.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Lutetium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: Nitric acid dil., Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Lutetium Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Lutetium, Matris: 2-5% HNO₃, Applikation: ICP-MS standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Lu₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Lutetium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (HONCE1330-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (HONCE1033-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Lutetium Standard, 10000 mg/L, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Lutetium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Lutetium Standard, 1000 mg/L, Matris: Nitric acid dil., Applikation: ICP standarder
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Artikel nummer : (PERCN9300130)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Lutetium Standard, 1000 mg/L, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom