Du sökte efter: Molybdenum Standards
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (67210-250ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 10% HCl, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 250 mL
Artikel nummer : (04488-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 2% NH₄OH, Applikation: ICP-MS standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (1.70334.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: H₂O, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.09926.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matris: H₂O/tr.NH₄OH, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 1 Ampoul
Artikel nummer : (5737.0100)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Molybdenum Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Molybden, Matris: 4% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Molybden, Matris: H₂O, Applikation: AAS standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Molybden, Matris: H₂O/tr.NH₄OH, Applikation: ICP-MS standarder
Artikel nummer : (68780-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: HCl dilute, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (455692P)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: (NH₄)₂MoO₄ in HNO₃ tr. HF.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃/tr HF, Applikation: ICP standarder
Artikel nummer : (14213.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
UOM: 1 * 50 g
Artikel nummer : (42445.18)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molybdenum Standard, 5000 mg/L, Specpure®, Matris: Mineral oil, Applikation: Oljebaserade standarder
UOM: 1 * 50 g
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Molybdenum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: <1% NH₄OH, Applikation: ICP standarder
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom