Du sökte efter: Multi-Element Standards
230  results were found
SearchResultCount:"230"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (49596-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (QC1286-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Trace Metals-ICP Sample 2, Supelco®, Applikation: Standarder för miljöanalys, Avloppsvatten
UOM: 1 * 20 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: For the new adapted USP <232> and Ph.Eur.Suppl. 9.3 chapters, Merck offers TraceCERT® element mixes with element ratio corresponding to the or...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Standards dissolved in oil are ready-to-use calibration standards for the analysis of non-aqueous matrices.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Safety note: These solutions are generally in acid solution.
Artikel nummer : (90243-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-element standard solution 1 has been used in the analysis of pollutants like trace elements in water using total reflection x-ray fluorescence (...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (QC1154-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Titanium and Tin-WP, Supelco®, Applikation: Standarder för miljöanalys, Avloppsvatten
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (51844-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: 17 components
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (92091-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Periodic table mix 1 for ICP used as a standard for the quantitative determination of mineral composition in Tenualosa ilisha using inductively...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (QC1488-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Trace Metals 1 - WS, Supelco®, Applikation: Standarder för miljöanalys, Avloppsvatten
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (67349-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Rare earth element mix for ICP, 50 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 2% HNO₃, Applikation: AAS standarder, ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (14379-30ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Solution for LC-MS calibration.
UOM: 1 * 30 mL
Artikel nummer : (78334-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Periodic table mix 3 for ICP, 10 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: AAS standarder, ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (QC1287-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Trace Metals AA Sample 3, Supelco®, Applikation: Standarder för miljöanalys, Avloppsvatten, AAS standarder
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (51509-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Post-transition metal mix for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 2% HNO₃, Applikation: AAS standarder, ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (PE1005-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi-Element Standard, Trace Metals (Dissolved) PT - 2,, Supelco®, Applikation: Standarder för miljöanalys
UOM: 1 * 20 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 230
no targeter for Bottom