Du sökte efter: Praseodymium Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.70343.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 2-3% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Praseodymium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Praseodym, Matris: 2-5% HNO₃, Applikation: ICP-MS standarder
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2 to 5%.
Artikel nummer : (13812.AE)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Praseodymium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel nummer : (PERCN9303790)
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder, AAS standarder
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Praseodymium Standard, 10000mg/L, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Praseodymium Standard, 1000 mg/L, Matris: 2% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivning: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom