Du sökte efter: Tellurium Standards
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.70357.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: Nitric acid dil., Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (1.19514.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matris: 0,5 M HNO₃, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (456132P)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Te in HCl 20%.
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matris: 10% HNO₃, Applikation: AAS standarder
Artikel nummer : (78358-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matris: 10% HNO₃/tr HF, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Te in HCl 20%.
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Tellurium, Matris: 20% HCl, Applikation: ICP-MS standarder
Artikel nummer : (5749.0100)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Tellurium Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matris: 40% HCl, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (47187.AP)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Tellurium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matris: 30% HCl, Applikation: ICP standarder
UOM: 1 * 500 mL
Certifikat
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 5% HNO₃, Applikation: ICP standarder
Artikel nummer : (47130.AE)
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 30% HCl, Applikation: AAS standarder
UOM: 1 * 100 mL
Certifikat
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Tellurium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matris: 30% HCl, Applikation: ICP standarder
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel nummer : (HONCE1357-100ML)
Leverantör: Honeywell Chemicals
Beskrivning: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: ACSD
Beskrivning: Tellurium Standard, 10000 mg/L, Matris: 20% HCl, Applikation: ICP standarder
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom