Du sökte efter: Multi-Element Anioinic Standards
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (12674-1KT)
Leverantör: Merck
Beskrivning: IQ/OQ/PQ-Kit for the qualification of ion chromatography systems. Suitable for the verification of linearity, repeatability and carry-over.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel nummer : (QC1364-20ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Anions - QC
UOM: 1 * 20 mL
Artikel nummer : (QC3060-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Anions - whole volume, Matris: H₂O
UOM: 1 * 500 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Artikel nummer : (53798-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi Anion standard 2, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (89886-50ML-F)
Leverantör: Merck
Beskrivning: This standard solution is a certified primary reference material for ion chromatography.
UOM: 1 * 50 mL
Artikel nummer : (55698-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi Anion standard 3, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (QC3364-500ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Anions - whole volume
UOM: 1 * 500 mL
Artikel nummer : (69734-100ML)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Multi Anion standard 1, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Ion chromatography anion multi-element standard solution I, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matris: H₂O, Innehåller: F, Br, PO₄ in water, Applikation: Kromatografi standarder, Standarder för jonkromatografi
Artikel nummer : (458152E)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (91295.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 7 components: 100 mg/l each of Chlorides (Cl-), Fluorides (F-), Sulphates (SO42-), Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-), Bromides (Br-), Phosphates (PO43-...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (458142C)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Anion multi component standard 1 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR® ARISTAR®
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (458174A)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 SET
Artikel nummer : (458164C)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 SET
Artikel nummer : (85783.154)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered th...
UOM: 1 * 50 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom