Du sökte efter: Skiftnycklar
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.08803.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Avantor® Hichrom, Skruvnyckel 1/4"x5/16" AF, Rostfritt stål, Use with head style: ¹/₄" and ⁵/₁₆"
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Artikel nummer : (HI-199)
Leverantör: Avantor
Beskrivning: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-0053)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (18100010.)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: VWR®, Key for metal drums with 2" and 3/4" openings
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (18100150.)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: VWR®, Key for IBC container, 1000 l capacity, with opening NW 150
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (568-0686)
Leverantör: SGE a Trajan company
Beskrivning: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: For opening and closing of screw caps.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Artikel nummer : (BOHLD701-24)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BURK5690-0180)
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Strap wrench, 180 mm Ø
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Artikel nummer : (215-3250)
Leverantör: Kautex
Beskrivning: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (119-0238)
Leverantör: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivning: Drum Wrench opens drum bung caps.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IKA
Beskrivning: Single head wrench, open, SW8
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom