Vill du logga in igen?
Baumé hydrometers with thermometer
Leverantör: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
  Kom ihåg mig i den här enheten
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Mätområde Indelning Temp.-område Längd Förp. VWR art.nr Antal
0 - 10 °Bé 0,1 °Bé 0…40 °C 320 mm 1 AMARH842582
0 - 30 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843210S
30 - 70 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843216S
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Benämning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal