Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Inhibitorer
VWR har ett stort urval inhibitorer för forskning. Inhibitorer används för att kontrollera kemiska eller biologiska reaktioner vi att förhindra eller hämma dessa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortera efter:
Artikel nummer : (M306-5ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Artikel nummer : (M307-1ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Innehåller en blandning av proteashämmare: AEBSF, aprotinin, E-64, bestatin och leupeptin.
Artikel nummer : (M250-1ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  Alfa Aesar
Benämning:   Polystyrene resin
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Leverantör:  Cayman Chemical
Benämning:   Prostaglandin A1 (PGA1) is one of the cyclopentenone prostaglandins, with antimitotic and antiproliferative effects.
Artikel nummer : (80-6501-23)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Nästa