Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Cellodlingsmedium
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/55/18945355.jpg
Cellodling är en av huvudteknikerna inom biovetenskap. Det är den allmänna termen som används för att avlägsna celler, vävnader eller organ från ett djur eller en växt och deras efterföljande placering i en konstgjord miljö som främjar deras överlevnad och proliferation. Det viktigaste och avgörande steget i cellodling är att välja lämpligt tillväxtmedium (cellodlingsmedium) för in vitro-odling. Det finns olika typer av cellmedia tillgängliga:
• Naturliga medier: består endast av naturligt förekommande biologiska vätskor.
• Syntetiska medier (artificial media): med tillsats av näringsämnen (både organiska och oorganiska), vitaminer, salter, O2- och CO2-gasfaser, serumproteiner, kolhydrater, cofaktorer.
Syntetiska medier grupperas i serum innehållande media med fetalt bovint serum (FBS) som vanligast tillsats, serumfria medier utan FBS, kemiskt definierade medier och proteinfria medier. VWR har media för olika celltyper, såsom för humana cellinjer, hybridomceller eller ovarieceller från kinesisk hamster.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Välj alternativ nedan för att förfina sökning. Flera val kan göras. Klicka på OK för att visa resultat.
SearchResultCount:"133"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   M63 is a minimal, low osmolarity media for E. coli, resulting in slower growth rate of these cells.
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   RPMI are general purpose enriched media with extensive applications for a broad spectrum of mammalian and hybridoma cells, including human myeloma, mo...
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) which contains approximately four times as much of the vitamins ...
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   Schneider’s Insect Medium was developed to support the growth of excised imaginal discs from the fruit fly, Drosophila melanogaster. When suppl...
UOM:  1 * 500 ml
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   In 1976, Guilbert and Iscove demonstrated that precursor cells of erythrocytes and macrophages could be cultured in a reduced-serum medium supplemente...
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   Ham’s F12 was originally developed for the serum-free clonal growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, lung cells and mouse L-cells. It is frequent...
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts is a modification of Eagle’s earlier medium, Basal Medium Eagle (BME), containing higher co...
Leverantör:  BIOWEST
Beskrivning:   Studies to determine the nutritional requirements of many cells have been in progress since Eagle's first reports. The major essential nutrients were ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 133
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 