Du sökte efter: Cellfrysningsmedier
Cellfrysningsmedier används för att förbättra återhämtning av celler eller vävnader efter upptining från kryokonservering. Vissa frysningsmedier kommer redan som en färdig blandning och är enkelt att använda. Att kryokonservera dina celler på rätt sätt säkerställa snabba och korrekta resultat vid cellodling. Frysningsmedier är testade för pH och sterilitet på hESCs och hiPSCs för deras återhämtning, morfologi och differentiering efter kryokonservering och upptining.
Cellfrysningsmedier används för att förbättra återhämtning av celler eller vävnader efter upptining från kryokonservering. Vissa frysningsmedier kommer redan som en färdig blandning och är enkelt att använda. Att kryokonservera dina celler på rätt sätt säkerställa snabba och korrekta resultat vid cellodling. Frysningsmedier är testade för pH och sterilitet på hESCs och hiPSCs för deras återhämtning, morfologi och differentiering efter kryokonservering och upptining.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Leverantör: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivning: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Artikel nummer : (HYCLSR30002.02)
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
Beskrivning: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (SR30001.02)
Leverantör: HyClone products (Cytiva)
Beskrivning: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (ICNA0920300M2)
Leverantör: MP Biomedicals
Beskrivning: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
UOM: 1 * 60 mL
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom