VWR®, Säkerhetslock
Leverantör: VWR
VWR®
590-0038EA 1500 SEK
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, Säkerhetslock
Lock Säkerhetslock
Extrahera lösningsmedel eller mobila faser på ett säkert sätt från reservoarer och flaskor, utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångor. Högkvalitativa material (PTFE och PP) garanterar maximal säkerhet för din laboratoriepersonal och miljö.
  • Rekommenderas för HPLC-system
  • Tål aggressiva organiska lösningsmedel
  • Luftfilter och ventiler bör bytas var sjätte månad för maximal säkerhet
Leveransinformation: Lock med luftventil/filter och motsvarande kopplingar