Du sökte efter: Reagenstråg
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa engångsreservoarer är designade för användning i flerkanaliga pipetteringstillämpningar och rymmer alla typer av pipetter upp till 12-kanalsbred...
Artikel nummer : (391-0625)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: BIOTIX INC.
Beskrivning: These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP, genomskinlig, autoklaverbar
Leverantör: Simport Scientific
Beskrivning: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Artikel nummer : (BHIT783500)
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM: 1 * 16 Items
Artikel nummer : (BRND701454)
Leverantör: Brand
Beskrivning: White PP, autoclavable. These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Vit PS, sterilt, engångs.
Leverantör: Corning
Beskrivning: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Leverantör: Corning
Beskrivning: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Reservoir, reagent, PP, Icke sterilt, Volym: 60 ml, Vit PP, 1 brunn
Leverantör: Corning
Beskrivning: Vit PS, sterilt, engångs.
Artikel nummer : (HEATHS20821A)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom