Du sökte efter: HTS plattor
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: Dessa plattor är tillverkade av PP med hög renhetsgrad för effektiv provberedning, och passar att använda med magnetpartikelprocessorer såsom KingFish...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PS. Med undantag för Small Volume™ är brunnarna hos alla PS-mikroplattor med 384 brunnar rundade och fyrkantiga, vilket ger kombinerade fördelar med f...
Sale
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Optiskt klar botten i borsilikatglas (ljusväg 175 ± 15 µm) med svart PS-ram.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Artikel nummer : (734-1075)
Leverantör: Corning
Beskrivning: HTS microplate, T-cellsaktivering, anti-human CD3, Corning® BioCoat®, Antal brunnar: 96, PS, Klar, med lock
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (MATR4520B)
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: Förvaringsplatta, Non treated, Icke sterilt, Antal brunnar: 1536, PP, V-botten, Svart
UOM: 1 * 15 Items
Leverantör: Molecular Devices
Beskrivning: SpectraDrop™ micro-volume microplate consists of aspecially designed adapter, PTFE-coated bottom slide, and top slide with evaporation-reducing spacer...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PS, utan lock. Ett stort antal olika 96-brunnars Mikroplattor kan också fås med ett brett urval av ytbehandlingar i kombination med olika brunnsprofil...
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PP, utan lock.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Artikel nummer : (734-0984)
Leverantör: Corning
Beskrivning: HTS microplate, Square well, Falcon®, Antal brunnar: 96, Volym/Brunn: 120 µl, Platt botten, with lid
UOM: 1 * 5 Items
Certifikat
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom