Du sökte efter: Elektroder
Elektroder används mest inom analytisk kemi och biokemisk forskning. VWR har ett brett sortiment av elektroder för  mätning av olika kemiska koncentrationer, pH-nivåer, konduktivitet, temperatur, gastryck, spänning och mycket mer. Välj mellan elektroder i plast eller glas, underhållsfria eller påfyllningsbara. Robusta digitala elektroder är lämpliga för fältmätningar. Vissa modeller har flera portar som gör att olika elektroder kan anslutas till en enda enhet för enkel tolkning och analys av resultat.
Elektroder används mest inom analytisk kemi och biokemisk forskning. VWR har ett brett sortiment av elektroder för mätning av olika kemiska koncentrationer, pH-nivåer, konduktivitet, temperatur, gastryck, spänning och mycket mer. Välj mellan elektroder i plast eller glas, underhållsfria eller påfyllningsbara. Robusta digitala elektroder är lämpliga för fältmätningar. Vissa modeller har flera portar som gör att olika elektroder kan anslutas till en enda enhet för enkel tolkning och analys av resultat.
331  results were found
SearchResultCount:"331"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (663-0147)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, konduktivitet, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxi, Diam×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-pin, 1,5 m kabel
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, syre, VWR®, 1 m kabel
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Laboratorie- och fältelektroder för allmänna tillämpningar. Levereras med en fast kabel eller stickpropp, VWR®-elektroder kan anslutas till de flesta ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: pH-elektrod med BNC-kontakt och kabel.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: pH-elektroder med 1 m fast kabel/S7-anslutning.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kombinationselektrod för snabba, exakta och stabila pH-mätningar, idealisk för kvalitetskontrolls- och FoU-arbete.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Med 1 m fast kabel.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Combined pH electrodes with 1 m fixed cable.
Artikel nummer : (662-1381)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-1796)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, pH, VWR®, Referenselektrod med dubbelkoppling, 1 m kabel, Glas, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Diam×L: 12×150 mm, 3 mm pin, För: Vatten, krämer, dryck, TRIS-buffert
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (664-0042)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, syre, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanisk, 3 m kabel, 8 stift
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR®, RD 223 (redox), Glas, Diam×L: 12×120 mm, BNC, 1 m cable
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, konduktivitet, VWR®
Artikel nummer : (662-1165)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Redox electrode with BNC connector and cable.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 331
no targeter for Bottom