Du sökte efter: ISE elektroder
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: WTW
Beskrivning: Lättanvänd och robust jonselektiv elektrod av hög kvalitet, idealisk för fältapplikationer.
Artikel nummer : (662-0381)
Leverantör: WTW
Beskrivning: These 500 series half cells require a separate reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated ref...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: ISE half-cell electrodes for use with analysers.
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These electrodes are designed for measuring iodide ions in quickly, simply, accurately and economically.
Artikel nummer : (ORIO9458BN)
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: This half-cell electrode is ideal for performing quick, accurate and economical measurements of thiocyanate ions in aqueous solutions.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These nitrate electrodes are designed for measuring nitrate in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: These ion-selective half-cells (exception: Sodium-sensitive electrode) consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module.
Artikel nummer : (SCOI285216295)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Ion selective indicator electrode for fluoride. With plug head and Ag/AgCl reference.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: Elektrod, ISE, perfectION™, Parameter (ISE): Sodium, 10-7 - 1 mol/l, pH: 8 - 11, 0...+80 °C, Glas, S7
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ...
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These chloride electrodes are designed for measuring free chloride in the range of 1×10⁻⁵ to 1 M.
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These fluoride electrodes are designed for measuring free fluoride ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Leverantör: Hach
Beskrivning: Radiometer Analytical reference electrodes are available with a variety of reference systems and liquid junctions.
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Elektrod, ISE, Ca 1100 PLH, Parameter (ISE): Calcium, pH: 2,5 - 11, 0...+40 °C, Plug head, För: -
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These calcium electrodes are designed for measuring calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Leverantör: Thermo Orion
Beskrivning: These electrodes perform quick, simple, accurate and economical measurements of silver and sulfide ions in aqueous solutions. Ideal for performing low...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom