Du sökte efter: Elektroder, andra
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: WTW
Beskrivning: These digital depth probes, with built-in barometric pressure and temperature compensation, combine dissolved oxygen, pH or ORP and conductivity measu...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Givare för användning med kalibreringsbad.
Artikel nummer : (BIND5002-0023)
Leverantör: Binder
Beskrivning: CO₂ sensor, CO₂ sensor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (705-0917)
Leverantör: WTW
Beskrivning: Elektrod, övrigt, Turbidity sensor VisoTurb® 900-P, range 0 - 4000 FNU, wireless ready, VisoTurb® 900-P, Titan, Plug head for use on MPP IDS
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Graphite electrodes are used as homogeneous catalysts.
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Graphite electrodes are used mainly in electric arc furnace steel production.
Artikel nummer : (SCOI285221300)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: This photometric sensor can be used like any other sensor. Thanks to its USB and additional analog BNC / DIN connection, it can be connected to any ti...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Leverantör: Hach
Beskrivning: The Radiometer Analytical electrode range features single, double, and combined metal electrodes with platinum, silver, gold, antimony, mercury and gl...
Artikel nummer : (HACHB20B112)
Leverantör: Hach
Beskrivning: The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porou...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMEM2268-3)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: These monitoring electrodes feature a soft cloth backing and gentle adhesives which makes them ideal for use on fragile skin and on the tender skin of...
UOM: 1 * 600 Items
Artikel nummer : (SCOI285103553)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (661-1002)
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: Elektrod, övrigt, Double pin platinum electrode, DM143-SC, with integrated glass sleeve, Double pin platinum electrode, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafragma: -, Diam×L: 12×144,5 mm, S7 screw cap, detachable cable
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCOI285103607)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Metal electrode, Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Glas, Diam×L: 4×120 mm, Plug head
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-1374)
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titrat...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MBVA06.6011.01)
Leverantör: MBV AG
Beskrivning: Elektrod, övrigt, Sensor board for MAS-100
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom