Du sökte efter: pH-elektroder
143  results were found
SearchResultCount:"143"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Laboratorie- och fältelektroder för allmänna tillämpningar. Levereras med en fast kabel eller stickpropp, VWR®-elektroder kan anslutas till de flesta ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: pH-elektrod med BNC-kontakt och kabel.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: pH-elektroder med 1 m fast kabel/S7-anslutning.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Combined pH electrodes with 1 m fixed cable.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Med 1 m fast kabel.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kombinationselektrod för snabba, exakta och stabila pH-mätningar, idealisk för kvalitetskontrolls- och FoU-arbete.
Artikel nummer : (662-1796)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Elektrod, pH, VWR®, Referenselektrod med dubbelkoppling, 1 m kabel, Glas, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Diam×L: 12×150 mm, 3 mm pin, För: Vatten, krämer, dryck, TRIS-buffert
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (662-1381)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Leverantör: WTW
Beskrivning: Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
Leverantör: WTW
Beskrivning: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Leverantör: WTW
Beskrivning: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Leverantör: WTW
Beskrivning: Högkvalitativ, förbättrad givarteknologi i kombination med modernaste mätelektronik.
Artikel nummer : (662-1268)
Leverantör: WTW
Beskrivning: Elektrod, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elektrolyt: Polymer, -, För: Installation in former depth armature series TA 197-pH
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Mettler - Toledo
Beskrivning: Elektrod med höga prestanda som kombinerar robusthet med senaste mätteknik. Fullständig spårbarhet.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom