VWR® Advanced 3500, Skakapparat, cirkulär rörelse
Leverantör: VWR
VWR®
444-2908EA 17950 SEK
VWRU89032-096 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 444-2908 444-2906 444-2907
VWR® Advanced 3500, Skakapparat, cirkulär rörelse
Skakapparater Skakapparater, cirkulär rörelse
Digital shaker med mikroprocessorkontroll som är idealisk för en rad blandningsapplikationer, t.ex. cellkulturer, löslighetsstudier och extraktionsförfaranden. Variabel hastighetskontroll ger konsekvent, enhetlig skakverkan. Accu-drive skaksystemet ger exceptionell hastighetskontroll, noggrannhet, säkerhet och hållbarhet; skaksystemet övervakar kontinuerligt skakhastigheten och kommer att bibehålla börvärdet även vid växlande belastning.
  • Visning av hastighet och tid på två separata LED-displayer
  • Inbyggd timer, 1 s till 160 h, visar drifttid eller räknar ned, automatisk avstängning och ljudsignal vid slutfört program
  • Kan användas vid −10 till +60 °C (max 80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator, CO₂-inkubator eller kylrum
Den visade hastigheten är exakt 1 % av den inställda hastigheten (när hastigheten är över 100 min⁻¹). Rampfunktionen ökar långsamt hastigheten till börvärdet för ökad säkerhet. Inbyggd lastsensor kan upptäcka ett obalanserat tillstånd och kommer automatiskt att minska min⁻¹ till en säker hastighet för att förhindra spill och skydda prover. Hastighetskalibreringsläget tillåter användaren att omkalibrera hastighetsdisplayen och RS232 seriell port ger tvåvägskommunikation för dataloggning och enhetskontroll.
Leveransinformation: Supplied with non slip rubber mat but without attachments. Accessories must be ordered separately.