Robust mikroprocessorstyrd skakapparat, idealisk för applikationer med hög belastning, som bakteriesuspensioner samt in- och avfärgning. Justerbar hastighet som ger en konsekvent och jämn blandningsrörelse. Hastigheten ställs in med vred från 1 till 10, och rampfunktionen ger en långsam hastighetsökning upp till det inställda värdet för ökad säkerhet.
- Timer (till 120 min)
- Många tillbehör finns
- Kan användas vid 0 till +40 °C (max 80 % relativ fuktighet, icke-kondenserande), i inkubator, CO₂-inkubator eller kylrum
Leveransinformation: Levereras med anti-glid gummimatta men utan tillbehör, beställs separat. Se avsnittet "Tillbehör för skakapparater med cirkulär rörelse i VWR®:s Standard- och Advanced-serie" om du vill ha information om andra skakbord och tillbehör.