Du sökte efter: Sharps Containers
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Artikel nummer : (HUARSHA-41912430)
Leverantör: Hospidex
Beskrivning: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 Items
Artikel nummer : (LPIT138013)
Leverantör: LP ITALIANA SPA
Beskrivning: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
UOM: 1 * 40 Items
Leverantör: USON PLAST CO
Beskrivning: Container, made of PP, yellow.
Leverantör: B. Braun
Beskrivning: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Artikel nummer : (DELT232806)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (119-4264)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom