VWR® CSSXSS, kryogena lagringskärl
Leverantör: VWR
VWR®
478-0285EA 15850 SEK
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, kryogena lagringskärl
Kryokärl
Tankarna i CSS-serien ger möjlighet till förvaring för tillämpningar vid mindre till mellanstor kapacitet. XSS-serien har liknande funktioner med utökad lagringskapacitet. Tankarna är tillverkade av aluminiumlegering med hals av fiberglas/epoxi. En flerskiktad superisolering i det inre utrymmet begränsar avdunstningen av kvävgas.
  • Extremt låg avdunstning av flytande kväve
  • Locket är låsbart med hänglås (ingår ej)
  • Fartygen är utrustade med kapslar i rostfritt stål med krok för enkel hämtning från fartyget
Proverna placeras i rostfria kanistrar, direkt i det flytande kvävet i kärlet.
270 mm höga kanistrar rymmer 2 bägare eller hållare för kryorör med 6×1,8 ml rör.
Behållare som är 110 mm höga kan rymma en bägare eller ½ höjda käppar med 3×1,8 ml flaskor.
Certifikat: CE - Medical