VWR®, Destillationskolv, Erlenmeyerkolv
Leverantör: VWR
VWR®
201-1391EA 120 SEK
201-1391 201-1370 201-1392 201-1393 201-1394 201-1372 201-1390 201-1388 201-1389 201-1369 201-1395 201-1362 201-1373 201-1385 201-1363 201-1386 201-1387
VWR®, Destillationskolv, Erlenmeyerkolv
Kolvar E-kolvar
Borosilikat 3.3 glas, klar.
Ett prisvärt alternativ för många olika laboratorieapplikationer. Volymgradering och vitt, matt skrivfält.
Certifikat: DIN 12387