VWR®, Destillationskolv, sättkolv
Leverantör: VWR
VWR®
201-1380EA 215 SEK
201-1380 201-1381 201-1382 201-1360 201-1383 201-1361 201-1348 201-1344 201-1384
VWR®, Destillationskolv, sättkolv
Kolvar Kolv, plan botten
Borosilikat 3,3 glas, klar.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Låg värmeutvidgning
Ett prisvärt alternativ för många olika laboratorieapplikationer. Med gradering och vitt, matt skrivfält. Märkt med artikelnummer för att underlätta återbeställning.
Certifikat: DIN 12348