VWR® BSS, Lådförvaringssystem
Leverantör: VWR
VWR®
478-0274EA 47975 SEK
478-0274
VWR® BSS, Lådförvaringssystem
Kryokärl
BSS tanks offer various solutions for storage of vials or straws in liquid or gaseous phase. They provide extremely good temperature uniformity, even with as little as 2 cm of liquid nitrogen remaining above the rack insulator (or 5 cm above the bottom of BSS-5100). The tanks are manufactured from aluminium alloy with fibre glass/epoxy neck and a high vacuum multi-layered super insulation that limits nitrogen evaporation.
  • Garanterad jämn temperaturfördelning
  • Locket kan låsas med hänglås (gäller inte BSS-5100)
Certifikat: Certifiering: CE - Medical
Information om tillbehör:
S70-styrenhet: temperaturavläsning (vid en punkt), automatisk påfyllningsprocedur (till önskad nivå för flytande N₂), synliga och hörbara larm (hög/låg temperatur och nivå samt timeout vid påfyllningsfel), en potentialfri kontakt (med programmerbar funktion) för externt larm.
Den nyutvecklade S-170-styrenheten erbjuder maximal säkerhet för provtagning och har följande funktioner: automatisk påfyllningsprocedur, temperaturmätning (två givare), reglering av den flytande kvävenivån, synliga och hörbara larm (larm vid för låg nivå, låg påfyllningsnivå, påfyllningsstopp för normal nivå, larm vid för hög nivå), avläsning av skyddets status (öppet/stängt), hantering av "avimningsfunktionen" (för högre synlighet i kärlet), fullständig överföring av hanteringen till ett övervakningssystem via RS485-gränssnittet (programvaran ingår), fyra potentialfria kontakter för anslutning till ett internt larmsystem eller till ett telefonuppringningssystem (fyra olika larmfunktioner kan överföras).
Beställningsinformation: Ställ i rostfritt stål för lådor av standardtyp (25, 81 eller 100 rör) medföljer.
För BSS-5100: Lådor (för kryorör) eller behållare av cirkelsegmentstyp beställs separat.