VWR®, Liquid Nitrogen Dewars for Storage and Transport, LD Series
Leverantör: VWR
VWR®
478-0292EA 18100 SEK
478-0292 478-0291 478-0293
VWR®, Liquid Nitrogen Dewars for Storage and Transport, LD Series
Kryokärl
LD series aluminium dewars are specially designed for storage and transport (not on public roads) of liquid nitrogen and are ideal for most miscellaneous laboratory and industrial applications.
  • Lätta, tillförlitliga och robusta
  • Mycket enkla att hantera
De större enheterna (LD-25, LD-35 och LD-50l) är försedda med en NW50 Pneurop-fläns för montering av ett tryckmunstycke för uttag av flytande N₂.