Transportkärl, DS-serien
478-0305EA 0 SEK
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Transportkärl, DS-serien
Läckfria fryskärl används för säker transport av prover i kryogenisk temperatur.
Ett hydrofobiskt absorberande material är monterat på insidan av kärlet. När materialet är helt mättat med flytande kväve kan kärlen användas för transport av prover vid kryogeniska temperaturer, utan risk för läckage av flytande kväve om behållaren välts omkull.
DS-24-modellen kan utrustas med löstagbara absorberande patroner för förbättrad hålltid.
* DS-24 levereras utan kanistrar, rack och patron (beställs separat).
Certifikat: Certifiering: CE - Medical.
Fryskärlen uppfyller IATA:s direktiv (International Air Transport Association) avseende icke-smittsamma ämnen.