Du sökte efter: Multiparameterelektroder
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (HACHLZW5059970002)
Leverantör: Hach
Beskrivning: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HACHLZW5048970002)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HACHLZW5045970002)
Leverantör: Hach
Beskrivning: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Beskrivning: Elektrod, flera parametrar
Artikel nummer : (EUTEECCOMBI03M)
Leverantör: EUTECH
Beskrivning: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Endress+Hauser
Beskrivning: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Artikel nummer : (EUTE01X001530)
Leverantör: EUTECH
Beskrivning: Elektrod, flera parametrar
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Elektrod, flera parametrar
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom