The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature control of small objects directly in the bath. The Pilot ONE® controller offers a brilliant 14,5 cm touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages plus USB and Ethernet connections.
- Pilot ONE® är utbytbar och kan användas som fjärrkontroll (med datakabel som finns som tillval)
- Kontrollenhetena kan när som helst uppgraderas med ytterligare funktionalitet (Exclusive och Professional E-klass-paket), grundversionen har val mellan sex olika språk (engelska, tyska franska, spanska, italienska och ryska)
- Upplösning 0,1 °C, kan anpassas till användarens önskemål, och viktig information om t.ex. inställda och aktuella värden eller processtemperaturer kan visas i ett större format
- Kraftfull reglerbar tryckkontroll (VPC)
- Användaren kan begränsa temperaturområdet med visuellt och akustiskt larm samt programmera enhetens klock- och kalenderfunktioner för oövervakad uppstart
Maximum pump capacities:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (suction) for CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (suction) for CC-300/304/308/315
Beställningsinformation: Accessories included. There are also some optional accessories.
Observera: * Arbetstemperaturområdet kan sänkas till −30 till +200 °C eller −20 till +300 °C ** om en extern kylenhet används.
*** Med insats.