Du sökte efter: Kylställ
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Corning
Beskrivning: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Molded of grey high-impact polystyrene.
Artikel nummer : (BELAF189050050)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: PP
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: PC.
Artikel nummer : (DELTM-572)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Styrofoam, white
Leverantör: GLW
Beskrivning: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Artikel nummer : (KOEHA-1070)
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom