Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (7)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
moisture-analysers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Rugged compact instruments for moisture determination of raw materials and finished products in the food, cosmetics, dairy, pharmaceutical, chemical a...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Moisture balance that gives a user-friendly access to advanced applications and internal databases. Test results complete with graph of the full dryin...
Artikel nummer : (611-2888)
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   Compact moisture analyser to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-2887)
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SARBMA35M-230N)
Leverantör:  SARTORIUS BALANCES
Benämning:   This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Nästa