Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (38)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "pipettstaell"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18709620.jpg
Pipettställ förvarar dina pipetter på rätt plats, upprättstående och skyddar dessa när de inte används. De förhindrar att dina pipetter kommer i kontakt med bänkskivorna, vilket minskar föroreningar. Pipettställ finns i olika dimensioner, färger, för mekaniska och elektroniska pipetter, för enkanal- och flerkanalpipetter, för mätpipetter och andra glaspipetter. Pipettstativ med plats för 4 upp till 6 pipetter och pipettkarusell med plats för upp till 6 pipetter finns av olika tillverkare och märken. Hyllhängare eller vägmonteringar gör det möjligt att hänga upp dina pipetter när bänkutrymme är begränsat och kan beställas för olika pipettmärken. För elektroniska pipetter finns även laddningsställ.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"62"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Pipettställ, akryl, genomskinlig
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   White pipette stands for single and multi-channel pipettes.
Artikel nummer : (612-3848)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Idealisk för serologiska pipetter.
UOM:  1 * 3 Items
Artikel nummer : (612-5763)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This carousel pipette stand made from ABS can hold up to eight single channel, four multi-channel, or a combination of both pipettes.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (211-0232)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Pipettställ, akryl
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (613-5747)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   This power carousel is a comfortable charging solution for up to five electronic pipettes.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (613-5146)
Leverantör:  SARTORIUS
Benämning:   Pipette holder for one mechanical pipette, either mLINE® or Proline® Plus. The pipette holder can be attached to an edge of a table or a shelf.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (612-2994)
Leverantör:  HEATHROW
Benämning:   Blå ABS-plast
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nästa