Frysbox, GT
Leverantör: Liebherr
471-1038EA 0 SEK
471-1038 471-1039 471-1041 471-1044 471-1045 471-1042 471-1043
Frysbox, GT
Frysar Laboratory / General Purpose Freezers
Chest freezers for general use.
  • Automatisk SuperFrost-funktion
  • Visuell varningssignal vid fel
  • Inomhusbelysning
  • Ergonomiskt brösthandtag
  • 63/85 mm isolering, håller temperaturen upp till 59 timmar vid strömavbrott
  • Termostat med 'stopp'-läge på bandet
  • Lås finns som tillbehör (fråga gärna)
Temperature: −15 °C