VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Leverantör: VWR
VWR® VisiCam®
630-1120EA 2850 SEK
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Kameror
Analog kamera med videoutgång. Kan anslutas till videoprojektorer, externa monitorer eller till dator via USB-utgång (tillval).
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Beställningsinformation: Lagring och analys av bilder är möjligt via konverteringsset (tillval), som beställs separat.
Leveransinformation: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.