Digitaltermometer, TD 10
620-1639EA 0 SEK
VWRI620-1639
Digitaltermometer, TD 10
Termometer med höga prestanda.
  • Prisvärd
  • Snabb mätning
  • Hög kvalitet
  • Robust och stöttålig
  • Fabrikskalibreringscertifikat (0 °C)
Givare i rostfritt stål.
Certifikat: Uppfyller krav enligt IEC 584, IP 55.
Leveransinformation: Levereras med klämma så att du kan bära termometern säkert i bältet samt utbytbart 3 V CR 2032 litiumbatteri med ca 100 tim livslängd vid kontinuerlig användning.