Du sökte efter: Handskydd
Handskydd i mjuk silikongummi tillåter användare att ta ut objekt från autoklaver eller hantera torris på ett säkert sätt.
Handskydd i mjuk silikongummi tillåter användare att ta ut objekt från autoklaver eller hantera torris på ett säkert sätt. "Hot hand" vantar med fickor för tummar och fingrar passar alla handstorlekar. Greppytan med nabbar ger extra skydd mot höga och låga temperaturer. "Hot hand" kräver mindre ansträngning än tänger och har ett hål för enkel upphängning nära arbetsstationen, så att användarna alltid har en handske när de behöver det.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (112-1981)
Leverantör: Saint-Gobain
Beskrivning: Värmebeständigt handskydd tillverkat av silikongummi, skyddar händerna vid hantering av varma eller kalla föremål.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (KART3915)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 to +260 °C.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Artikel nummer : (AZLOPGR406)
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Hand protector made of silicone rubber.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: FUNAKOSHI & CO LTD
Beskrivning: Hand protector, Hot Hand, Silikon, Vit, L×B: 170×86 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom