Du sökte efter: Räknekammare
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (10228-0050)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: NANOENTEK
Beskrivning: Räknekamrar i optikplast i kvartsklass, för användning inom blodanalys (hematologi).
Artikel nummer : (631-0928)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Den här typen av räknekammare används vanligen för cellräkning i lumbalvätska.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Artikel nummer : (630-1507)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Total yta av härskande: 9,0 mm².
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Counting chambers, Fuchs-Rosentahl, 16 mm², EGSR
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Artikel nummer : (HECH40444702)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH40452702)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH40447702)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (NANOEVH-020)
Leverantör: NANOENTEK
Beskrivning: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH40450702)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MARIENFELD
Beskrivning: Glasräknekammare utrustade med 2 uppsättningar rutnät. De är ingraverade i 2 slipade och polerade ytor på den upphöjda kanten i mitten. Kanten i mitte...
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom