Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (22)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Cellodling-supplement och -tillsatser
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
Supplement, tillskott eller tillsatser för cellkuturer kompenserar egenskaper som basmediet saknar för att ge maximal celltillväxt. Att tillföra supplement under utveckling ger stabilitet och maximal aktivitetskontroll till cellodlingar. De tillsatta stabiliserande vätskorna stödjer cellproduktivitet, isolering och identifierig av mikroorganismer. Det finns ett brett sortiment av celllodlingstillskott och tillsatser i olika koncentrationer som ger möjlighet att hitta rätt ämne med kompatibilitet även för känsliga medier och cellodlingar.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"104"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Innehåller en blandning av proteashämmare: AEBSF, aprotinin, E-64, bestatin och leupeptin.
Artikel nummer : (M306-5ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Artikel nummer : (M307-1ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Trypsin, 2.500 U/mg, kristaller, proteomics grade
UOM:  1 * 1 g
Artikel nummer : (M250-1ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   Corning® Matrigel® Matrix, phenol red-free is recommended for assays which require colour detection (i.e. fluorescence). Corning® Matrigel® Basement M...
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   Corning® Matrigel® basalmembranmatris är en solubiliserad basal membranberedning som extraherats från Engelbreth-Holm-Swarm-mussarkom (EHS), en tumör ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 104
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa