Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Leak Detection Systems
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sortera efter:
Artikel nummer : (PERCN9306089)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (PERCN9306074)
Leverantör:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Benämning:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HYPE66002-001)
Leverantör:  THERMO SCIENTIFIC
Benämning:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0632.3162)
Leverantör:  TESTO
Benämning:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0632.0316)
Leverantör:  TESTO
Benämning:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0632.3511)
Leverantör:  TESTO
Benämning:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0560.5350)
Leverantör:  TESTO
Benämning:   This carbon dioxide meter comes with a permanent sensor to specifically measure and optimise the ambient air.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TESTO
Benämning:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa